Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGDS / L-PGDS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTGDS / L-PGDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6550-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000945.3
PTGDS / L-PGDS Protein
Research Use Only
PTGDS
Recombinant Protein
E. coli
APEAQVSVQP NFQQDKFLGR WFSAGLASNS SWLREKKAAL SMCKSVVAPA TDGGLNLTST FLRKNQCETR TMLLQPAGSL GSYSYRSPHW GSTYSVSVVE TDYDQYALLY SQGSKGPGED FRMATLYSRT QTPRAELKEK FTAFCKAQGF TEDTIVFLPQ TDKCMTEQ
Greater than 86% as determined by SDS-PAGE.
5730
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol