Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSTPIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSTPIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre PSTPIP1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942809
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13198-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15932809
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13198-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15922809
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13198-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PSTPIP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSTPIP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMPQLQF KDAFWCRDFT AHTGYEVLLQ RLLDGRKMCK DMEELLRQRA QAEERYGKEL VQIARKAGGQ TEINSLRASF DSLKQQMENV GSSHIQLALT LREELRSLEE FRERQKEQRK KYEAVMDRVQ KSKLSLYKKA MESKKTYEQK CRDADDAEQA FERISANGHQ KQVEKSQNKA RQCKDSATEA ERVYRQSIAQ LEKVRAEWEQ EHRTTCEAFQ LQEFDRLTIL RNALWVHSNQ LSMQCVKDDE LYEEVRLTLE GCSIDADIDS FIQAKSTGTE PPAPVPYQNY YDREVTPLTS SPGIQPSCGM IKRFSGLLHG SPKTTSLAAS AASTETLTPT PERNEGVYTA IAVQEIQGNP ASPAQEYRAL YDYTAQNPDE LDLSAGDILE VILEGEDGWW TVERNGQRGF VPGSYLEKL
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.