missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMG3 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMG3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
Nombre | PSMG3 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15962799
|
enQuireBio™
QP13196-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15982799
|
enQuireBio™
QP13196-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15972799
|
enQuireBio™
QP13196-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PSMG3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMG3 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl Buffer (pH 8.0) and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEDTPLVISK QKTEVVCGVP TQVVCTAFSS HILVVVTQFG KMGTLVSLEP SSVASDVSKP VLTTKVLLGQ DEPLIHVFAK NLVAFVSQEA GNRAVLLAVA VKDKSMEGLK ALREVIRVCQ VW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |