Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMG2 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMG2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre | PSMG2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952799
|
enQuireBio™
QP13195-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932799
|
enQuireBio™
QP13195-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942799
|
enQuireBio™
QP13195-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PSMG2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PSMG2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 40% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFVPCGE SAPDLAGFTL LMPAVSVGNV GQLAMDLIIS TLNMSKIGYF YTDCLVPMVG NNPYATTEGN STELSINAEV YSLPSRKLVA LQLRSIFIKY KSKPFCEKLL SWVKSSGCAR VIVLSSSHSY QRNDLQLRST PFRYLLTPSM QKSVQNKIKS LNWEEMEKSR CIPEIDDSEF CIRIPGGGIT KTLYDESCSK EIQMAVLLKF VSEGDNIPDA LGLVEYLNEW LQILKPLSDD PTVSASRWKI PSSWRLLFGS GLPPALF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |