Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSME2 / PA28b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSME2 / PA28b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8350-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16084161
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002809.2
PSME2 / PA28b Protein
Research Use Only
PSME2
Recombinant Protein
E. coli
AKPCGVRLSG EARKQVEVFR QNLFQEAEEF LYRFLPQKII YLNQLLQEDS LNVADLTSLR APLDIPIPDP PPKDDEMETD KQEKKEVHKC GFLPGNEKVL SLLALVKPEV WTLKEKCILV ITWIQHLIPK IEDGNDFGVA IQEKVLERVN AVKTKVEAFQ TTISKYFSER GDAVAKASKE THVMDYRALV HERDEAAYGE LRAMVLDLRA FYAELYHIIS SNLEKIVNPK GEEKPSMY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5721
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol