Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSME2 / PA28b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSME2 / PA28b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8350-ec-1mg
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054161
  • 1855.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío
25-06-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_002809.2
PSME2 / PA28b Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
5721
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
PSME2
Recombinant Protein
E. coli
AKPCGVRLSG EARKQVEVFR QNLFQEAEEF LYRFLPQKII YLNQLLQEDS LNVADLTSLR APLDIPIPDP PPKDDEMETD KQEKKEVHKC GFLPGNEKVL SLLALVKPEV WTLKEKCILV ITWIQHLIPK IEDGNDFGVA IQEKVLERVN AVKTKVEAFQ TTISKYFSER GDAVAKASKE THVMDYRALV HERDEAAYGE LRAMVLDLRA FYAELYHIIS SNLEKIVNPK GEEKPSMY