Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSMD11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8324-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16004021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001257411.1
PSMD11 Protein
Research Use Only
PSMD11
Recombinant Protein
E. coli
AAAAVVEFQR AQSLLSTDRE ASIDILHSIV KRDIQENDEE AVQVKEQSIL ELGSLLAKTG QAAELGGLLK YVRPFLNSIS KAKAARLVRS LLDLFLDMEA ATGQEVELCL ECIEWAKSEK RTFLRQALEA RLVSLYFDTK RYQEALHLGS QLLRELKKMD DKALLVEVQL LESKTYHALS NLPKARAALT SARTTANAIY CPPKLQATLD MQSGIIHAAE EKDWKTAYSY FYEAFEGYDS IDSPKAITSL KYMLLCKIML NTPEDVQALV SGKLALRYAG RQTEALKCVA QASKNRSLAD FEKALTDYRA ELRDDPIIST HLAKLYDNLL EQNLIRVIEP FSRVQIEHIS SLIKLSKADV ERKLSQMILD KKFHGILDQG EGVLIIFDEP PVDKTYEAAL ETIQNMSKVV DSLYNKAKKL T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5717
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol