Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA6 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre PSMA6 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13185-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13185-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15942769
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13185-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PSMA6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PSMA6 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 40% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSRGSS AGFDRHITIF SPEGRLYQVE YAFKAINQGG LTSVAVRGKD CAVIVTQKKV PDKLLDSSTVTHLFKITENI GCVMTGMTAD SRSQVQRARY EAANWKYKYG YEIPVDMLCK RIADISQVYT QNAEMRPLGC CMILIGIDEE QGPQVYKCDP AGYYCGFKAT AAGVKQTEST SFLEKKVKKK FDWTFEQTVE TAITCLSTVL SIDFKPSEIE VGVVTVENPK FRILTEAEID AHLVALAERD
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.