missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PSMA2 Protein

A cDNA sequence encoding the PSMA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Especificaciones

Nombre PSMA2 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13181-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15922759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13181-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15912759
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13181-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PSMA2 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PSMA2 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAERGYSFSL TTFSPSGKLV QIEYALAAVA GGAPSVGIKA ANGVVLATEK KQKSILYDER SVHKVEPITK HIGLVYSGMG PDYRVLVHRA RKLAQQYYLV YQEPIPTAQL VQRVASVMQE YTQSGGVRPF GVSLLICGWN EGRPYLFQSD PSGAYFAWKA TAMGKNYVNG KTFLEKRYNE DLELEDAIHT AILTLKESFE GQMTEDNIEV GICNEAGFRR LTPTEVKDYL AAIA
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications