Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG1 Protein
A cDNA sequence encoding the PSG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PSG1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15912749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15992739
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15902749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932749
|
enQuireBio™
QP13179-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PSG1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSG1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAE PTKVSEGKDV LLLVHNLPQN LTGYIWYKGQ MRDLYHYITS YVVDGEIIIY GPAYSGRETA YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKGDDGT RGVTGRFTFT LHLETPKPSI SSSNLNPRET MEAVSLTCDP ETPDASYLWW MNGQSLPMTH SLKLSETNRT LFLLGVTKYT AGPYECEIRN PVSASRSDPV TLNLLPKLPK PYITINNLNP RENKDVLNFT CEPKSENYTY IWWLNGQSLP VSPRVKRPIE NRILILPSVT RNETGPYQCE IRDRYGGIRS DPVTLNVLYG PDLPRIYPSF TYYRSGEVLY LSCSADSNPP AQYSWTINEK FQLPGQKLFI RHITTKHSGL YVCSVRNSAT GKESSKSMTV EVSGKWIP | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |