missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6774-ec-500ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16055740

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

NP_003216.1
pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
7031
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
TFF1
Recombinant Protein
E. coli
EAQTETCTVA PRERQNCGFP GVTPSQCANK GCCFDDTVRG VPWCFYPNTI DVPPEEECEF
Videos
Documentos