missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

103.00€ - 1857.00€

Especificaciones

Nombre pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16015740 Ver documentos enQuireBio™
QP6774-EC-100UG
100 μg 414.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
 
16025740 Ver documentos enQuireBio™
QP6774-EC-10UG
10 μg 103.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16035740 missing translation for 'viewDocuments' enQuireBio™
QP6774-EC-1MG
1 mg 1857.00€
1 miligramo Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16045740 missing translation for 'viewDocuments' enQuireBio™
QP6774-EC-200UG
200 μg 657.00€
200 microgramos Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16055740 missing translation for 'viewDocuments' enQuireBio™
QP6774-EC-500UG
500 μg 1141.00€
500 microgramos Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16065740 missing translation for 'viewDocuments' enQuireBio™
QP6774-EC-50UG
50 μg 253.00€
50 microgramos Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Spezifikation

Spezifikation

pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein
His
Human
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_003216.1
Recombinant Protein
E. coli
EAQTETCTVA PRERQNCGFP GVTPSQCANK GCCFDDTVRG VPWCFYPNTI DVPPEEECEF
7031
TFF1