missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein

A DNA sequence encoding the Human pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003216.1
ID de gen (Entrez) 7031
Nombre pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15952988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10178-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15932988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10178-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15922988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10178-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15942988
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10178-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_003216.1
pS2 / pNR-2 / Trefoil Factor 1 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
EAQTETCTVA PRERQNCGFP GVTPSQCANK GCCFDDTVRG VPWCFYPNTI DVPPEEECEF
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
7031
Research Use Only
TFF1
The ED50 as determined by a chemotaxis bioassay using human MCF-7 cells is less than 10 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 100 IU/mg.
Human
Untagged
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications