Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRSS7 Protein
A cDNA sequence encoding the PRSS7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre PRSS7 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13176-5UG
5 μg
137.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15912739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13176-20UG
20 μg
212.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15902739
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13176-1MG
1 mg
4090.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PRSS7 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The PRSS7 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAIVGGSNAK EGAWPWVVGL YYGGRLLCGA SLVSSDWLVS AAHCVYGRNL EPSKWTAILG LHMKSNLTSP QTVPRLIDEI VINPHYNRRR KDNDIAMMHL EFKVNYTDYI QPICLPEENQ VFPPGRNCSI AGWGTVVYQG TTANILQEAD VPLLSNERCQ QQMPEYNITE NMICAGYEEG GIDSCQGDSG GPLMCQENNR WFLAGVTSFG YKCALPNRPG VYARVSRFTE WIQSFLH
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.