Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRPS2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRPS2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifications
Nombre | PRPS2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15942719
|
enQuireBio™
QP13170-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932719
|
enQuireBio™
QP13170-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15922719
|
enQuireBio™
QP13170-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Specifications
PRPS2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRPS2 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPNIVLF SGSSHQDLSQ RVADRLGLEL GKVVTKKFSN QETSVEIGES VRGEDVYIIQ SGCGEINDNL MELLIMINAC KIASSSRVTA VIPCFPYARQ DKKDKVGESR APISAKLVAN MLSVAGADHI ITMDLHASQI QGFFDIPVDN LYAEPAVLQW IRENIAEWKN CIIVSPDAGG AKRVTSIADR LNVEFALIHK ERKKANEVDR MVLVGDVKDR VAILVDDMAD TCGTICHAAD KLLSAGATKV YAILTHGIFS GPAISRINNA AFEAVVVTNT IPQEDKMKHC TKIQVIDISM ILAEAIRRTH NGESVSYLFS HVPL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |