Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protoporphyrinogen oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protoporphyrinogen oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_000300.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 5498 |
Nombre | Protoporphyrinogen oxidase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16023890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16013890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16043890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053890
|
enQuireBio™
QP6521-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_000300.1 | |
Protoporphyrinogen oxidase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
5498 | |
Research Use Only | |
PPOX | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGRTVVVLGG GISGLAASYH LSRAPCPPKV VLVESSERLG GWIRSVRGPN GAIFELGPRG IRPAGALGAR TLLLVSELGL DSEVLPVRGD HPAAQNRFLY VGGALHALPT GLRGLLRPSP PFSKPLFWAG LRELTKPRGK EPDETVHSFA QRRLGPEVAS LAMDSLCRGV FAGNSRELSI RSCFPSLFQA EQTHRSILLG LLLGAGRTPQ PDSALIRQAL AERWSQWSLR GGLEMLPQAL ETHLTSRGVS VLRGQPVCGL SLQAEGRWKV SLRDSSLEAD HVISAIPASV LSELLPAEAA PLARALSAIT AVSVAVVNLQ YQGAHLPVQG FGHLVPSSED PGVLGIVYDS VAFPEQDGSP PGLRVTVMLG GSWLQTLEAS GCVLSQELFQ QRAQEAAATQ LGLKEMPSHC LVHLHKNCIP QYTLGHWQKL ESARQFLTAH RLPLTLAGAS YEGVAVNDCI ESGRQAAVSV LGTEPNS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |