Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protoporphyrinogen oxidase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protoporphyrinogen oxidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6521-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_000300.1
Protoporphyrinogen oxidase Protein
Research Use Only
PPOX
Recombinant Protein
E. coli
MGRTVVVLGG GISGLAASYH LSRAPCPPKV VLVESSERLG GWIRSVRGPN GAIFELGPRG IRPAGALGAR TLLLVSELGL DSEVLPVRGD HPAAQNRFLY VGGALHALPT GLRGLLRPSP PFSKPLFWAG LRELTKPRGK EPDETVHSFA QRRLGPEVAS LAMDSLCRGV FAGNSRELSI RSCFPSLFQA EQTHRSILLG LLLGAGRTPQ PDSALIRQAL AERWSQWSLR GGLEMLPQAL ETHLTSRGVS VLRGQPVCGL SLQAEGRWKV SLRDSSLEAD HVISAIPASV LSELLPAEAA PLARALSAIT AVSVAVVNLQ YQGAHLPVQG FGHLVPSSED PGVLGIVYDS VAFPEQDGSP PGLRVTVMLG GSWLQTLEAS GCVLSQELFQ QRAQEAAATQ LGLKEMPSHC LVHLHKNCIP QYTLGHWQKL ESARQFLTAH RLPLTLAGAS YEGVAVNDCI ESGRQAAVSV LGTEPNS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5498
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol