Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein yippee-like 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein yippee-like 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6896-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16076620
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037445.1
Protein yippee-like 1 Protein
Research Use Only
YPEL1
Recombinant Protein
E. coli
MVKMTKSKTF QAYLPNCHRT YSCIHCRAHL ANHDELISKS FQGSQGRAYL FNSVVNVGCG PAEERVLLTG LHAVADIYCE NCKTTLGWKY EHAFESSQKY KEGKFIIELA HMIKDNGWE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29799
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol