Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-5a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-5a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6889-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Especificaciones
NP_001243034.1
Protein Wnt-5a Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-Myc
Tris-based buffer, 50% glycerol
7474
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
WNT5A
Recombinant Protein
E. coli
IIGAQPLCSQ LAGLSQGQKK LCHLYQDHMQ YIGEGAKTGI KECQYQFRHR RWNCSTVDNT SVFGRVMQIG SRETAFTYAV SAAGVVNAMS RACREGELST CGCSRAARPK DLPRDWLWGG CGDNIDYGYR FAKEFVDARE RERIHAKGSY ESARILMNLH NNEAGRRTVY NLADVACKCH GVSGSCSLKT CWLQLADFRK VGDALKEKYD SAAAMRLNSR GKLVQVNSRF NSPTTQDLVY IDPSPDYCVR NESTGSLGTQ GRLCNKTSEG MDGCELMCCG RGYDQFKTVQ TERCHCKFHW CCYVKCKKCT EIVDQFVCK