Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-10a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-10a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9917-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16098991
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_079492.2
Protein Wnt-10a Protein
Research Use Only
WNT10A
Recombinant Protein
Yeast
MPRSAPNDIL DLRLPPEPVL NANTVCLTLP GLSRRQMEVC VRHPDVAASA IQGIQIAIHE CQHQFRDQRW NCSSLETRNK IPYESPIFSR GFRESAFAYA IAAAGVVHAV SNACALGKLK ACGCDASRRG DEEAFRRKLH RLQLDALQRG KGLSHGVPEH PALPTASPGL QDSWEWGGCS PDMGFGERFS KDFLDSREPH RDIHARMRLH NNRVGRQAVM ENMRRKCKCH GTSGSCQLKT CWQVTPEFRT VGALLRSRFH RATLIRPHNR NGGQLEPGPA GAPSPAPGAP GPRRRASPAD LVYFEKSPDF CEREPRLDSA GTVGRLCNKS SAGSDGCGSM CCGRGHNILR QTRSERCHCR FHWCCFVVCE ECRITEWVSV CK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
80326
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol