Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SSX5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6734-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065460
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_066295.3
Protein SSX5 Protein
Research Use Only
SSX5
Recombinant Protein
E. coli
MNGDDAFVRR PRVGSQIPQK MQKHPWRQVC DRGIHLVNLS PFWKVGREPA SSIKALLCGR GEARAFDDIA KYFSEKEWEK MKASEKIIYV YMKRKYEAMT KLGFKATLPP FMRNKRVADF QGNDFDNDPN RGNQVEHPQM TFGRLQGIFP KITPEKPAEE GNDSKGVPEA SGPQNNGKQL RPSGKLNTSE KVNKTSGPKR GKHAWTHRVR ERKQLVIYEE ISDPQEDDE
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
6758
10 μg
Not determined.
Full Length of BC016640
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol