Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SCO2 homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6652-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054830
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001162580.1
Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
Research Use Only
SCO2
Recombinant Protein
E. coli
PAETGGQGQP QGPGLRTRLL ITGLFGAGLG GAWLALRAEK ERLQQQKRTE ALRQAAVGQG DFHLLDHRGR ARCKADFRGQ WVLMYFGFTH CPDICPDELE KLVQVVRQLE AEPGLPPVQP VFITVDPERD DVEAMARYVQ DFHPRLLGLT GSTKQVAQAS HSYRVYYNAG PKDEDQDYIV DHSIAIYLLN PDGLFTDYYG RSRSAEQISD SVRRHMAAFR SVLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9997
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol