Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein RMD5 homolog A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein RMD5 homolog A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8143-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16002891
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_073617.1
Protein RMD5 homolog A Protein
Research Use Only
RMND5A
Recombinant Protein
E. coli
MDQCVTVERE LEKVLHKFSG YGQLCERGLE ELIDYTGGLK HEILQSHGQD AELSGTLSLV LTQCCKRIKD TVQKLASDHK DIHSSVSRVG KAIDKNFDSD ISSVGIDGCW QADSQRLLNE VMVEHFFRQG MLDVAEELCQ ESGLSVDPSQ KEPFVELNRI LEALKVRVLR PALEWAVSNR EMLIAQNSSL EFKLHRLYFI SLLMGGTTNQ REALQYAKNF QPFALNHQKD IQVLMGSLVY LRQGIENSPY VHLLDANQWA DICDIFTRDA CALLGLSVES PLSVSFSAGC VALPALINIK AVIEQRQCTG VWNQKDELPI EVDLGKKCWY HSIFACPILR QQTTDNNPPM KLVCGHIISR DALNKMFNGS KLKCPYCPME QSPGD
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
64795
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol