Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein MEMO1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein MEMO1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001131074.1
ID de gen (Entrez) 51072
Nombre Protein MEMO1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16053661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16073661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16063661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16083661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16093661
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16003671
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8268-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_001131074.1
Protein MEMO1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
51072
Research Use Only
MEMO1
Recombinant Protein
E. coli
MSNRVVCREA SHAGSWYTAS GPQLNAQLEG WLSQVQSTKR PARAIIAPHA GYTYCGSCAA HAYKQVDPSI TRRIFILGPS HHVPLSRCAL SSVDIYRTPL YDLRIDQKIY GELWKTGMFE RMSLQTDEDE HSIEMHLPYT AKAMESHKDE FTIIPVLVGA LSESKEQEFG KLFSKYLADP SNLFVVSSDF CHWGQRFRYS YYDESQGEIY RSIEHLDKMG MSIIEQLDPV SFSNYLKKYH NTICGRHPIG VLLNAITELQ KNGMNMSFSF LNYAQSSQCR NWQDSSVSYA AGALTVH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.