Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein FAM110B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein FAM110B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6018-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15919399
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_671722.1
Protein FAM110B Protein
Research Use Only
FAM110B
Recombinant Protein
E. coli
MPTETLQTGS MVKPVSPAGT FTSAVPLRIL NKGPDYFRRQ AEPNPKRLSA VERLEADKAK YVKSQEVINA KQEPVKPAVL AKPPVCPAAK RALGSPTLKV FGNHAKTESG VQRENLKLEI LKNIINSSEG SSSGSGHKHS SRNWPPHRSE ATDLHRHSFA ESLKVYPTQG RRSPQEGGSH VGRRLLEQSA ESFLHVSHSS SDIRKVTSVK PLKAIPCSSS APPLPPKPKI AAIASMKSPE ADPVEPACGV SRRPSLQRSK SDLSDRYFRV DADVERFFNY CGLDPEELEN LGMENFARAN SDIISLNFRS ASMISSDCEQ SQDSNSDLRN DDSANDRVPY GISAIERNAR IIKWLYSIKQ ARESQKVSHV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
90362
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol