Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein ERGIC-53-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein ERGIC-53-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_068591.2
ID de gen (Entrez) 79748
Nombre Protein ERGIC-53-like Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16022401
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8055-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16042401
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8055-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16032401
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8055-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16052401
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8055-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16062401
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8055-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16072401
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP8055-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_068591.2
Protein ERGIC-53-like Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
79748
Research Use Only
LMAN1L
Recombinant Protein
E. coli
GCPPLRRFEY KLSFKGPRLA LPGAGIPFWS HHGDAILGLE EVRLTPSMRN RSGAVWSRAS VPFSAWEVEV QMRVTGLGRR GAQGMAVWYT RGRGHVGSVL GGLASWDGIG IFFDSPAEDT QDSPAIRVLA SDGHIPSEQP GDGASQGLGS CHWDFRNRPH PFRARITYWG QRLRMSLNSG LTPSDPGEFC VDVGPLLLVP GGFFGVSAAT GTLADDHDVL SFLTFSLSEP SPEVPPQPFL EMQQLRLARQ LEGLWARLGL GTREDVTPKS DSEAQGEGER LFDLEETLGR HRRILQALRG LSKQLAQAER QWKKQLGPPG QARPDGGWAL DASCQIPSTP GRGGHLSMSL NKDSAKVGAL LHGQWTLLQA LQEMRDAAVR MAAEAQVSYL PVGIEHHFLE LDHILGLLQE ELRGPAKAAA KAPRPPGQPP RASSCLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications