Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein ERGIC-53-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein ERGIC-53-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8055-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16072401
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_068591.2
Protein ERGIC-53-like Protein
Research Use Only
LMAN1L
Recombinant Protein
E. coli
GCPPLRRFEY KLSFKGPRLA LPGAGIPFWS HHGDAILGLE EVRLTPSMRN RSGAVWSRAS VPFSAWEVEV QMRVTGLGRR GAQGMAVWYT RGRGHVGSVL GGLASWDGIG IFFDSPAEDT QDSPAIRVLA SDGHIPSEQP GDGASQGLGS CHWDFRNRPH PFRARITYWG QRLRMSLNSG LTPSDPGEFC VDVGPLLLVP GGFFGVSAAT GTLADDHDVL SFLTFSLSEP SPEVPPQPFL EMQQLRLARQ LEGLWARLGL GTREDVTPKS DSEAQGEGER LFDLEETLGR HRRILQALRG LSKQLAQAER QWKKQLGPPG QARPDGGWAL DASCQIPSTP GRGGHLSMSL NKDSAKVGAL LHGQWTLLQA LQEMRDAAVR MAAEAQVSYL PVGIEHHFLE LDHILGLLQE ELRGPAKAAA KAPRPPGQPP RASSCLQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79748
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol