Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Dr1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Dr1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5946-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918869
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 10-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
NP_001929.1
Protein Dr1 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
1810
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
DR1
Recombinant Protein
E. coli
ASSSGNDDDL TIPRAAINKM IKETLPNVRV ANDARELVVN CCTEFIHLIS SEANEICNKS EKKTISPEHV IQALESLGFG SYISEVKEVL QECKTVALKR RKASSRLENL GIPEEELLRQ QQELFAKARQ QQAELAQQEW LQMQQAAQQA QLAAASASAS NQAGSSQDEE DDDDI
Videos