Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein C8orf4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein C8orf4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8178-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16063091
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_064515.1
Protein C8orf4 Protein
Research Use Only
C8orf4
Recombinant Protein
E. coli
MKAKRSHQAV IMSTSLRVSP SIHGYHFDTA SRKKAVGNIF ENTDQESLER LFRNSGDKKA EERAKIIFAI DQDVEEKTRA LMALKKRTKD KLFQFLKLRK YSIKVH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56892
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol