Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein boule-like Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein boule-like, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7988-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001271287.1
Protein boule-like Protein
Research Use Only
BOLL
Recombinant Protein
E. coli
MQTDSLSPSP NPVSPVPLNN PTSAPRYGTV IPNRIFVGGI DFKTNESDLR KFFSQYGSVK EVKIVNDRAG VSKGYGFVTF ETQEDAQKIL QEAEKLNYKD KKLNIGPAIR KQQVGIPRSS IMPAAGTMYL TTSTGYPYTY HNGVAYFHTP EVTSVPPPWP SRSVCSSPVM VAQPIYQQPA YHYQATTQYL PGQWQWSVPQ PSASSAPFLY LQPSEVIYQP VEIAQDGGCV PPPLSLMETS VPEPYSDHGV QATYHQVYAP SAITMPAPVM QPEPIKTVWS IHY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
66037
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol