Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit beta type-3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit beta type-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6545-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16054060
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002786.2
Proteasome subunit beta type-3 Protein
Research Use Only
PSMB3
Recombinant Protein
E. coli
SIMSYNGGAV MAMKGKNCVA IAADRRFGIQ AQMVTTDFQK IFPMGDRLYI GLAGLATDVQ TVAQRLKFRL NLYELKEGRQ IKPYTLMSMV ANLLYEKRFG PYYTEPVIAG LDPKTFKPFI CSLDLIGCPM VTDDFVVSGT CAEQMYGMCE SLWEPNMDPD HLFETISQAM LNAVDRDAVS GMGVIVHIIE KDKITTRTLK ARMD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5691
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol