Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proteasome subunit alpha type-7 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proteasome subunit alpha type-7, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8360-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16074221
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_002783.1
Proteasome subunit alpha type-7 Protein
Research Use Only
PSMA7
Recombinant Protein
E. coli
RAITVFSPDG HLFQVEYAQE AVKKGSTAVG VRGRDIVVLG VEKKSVAKLQ DERTVRKICA LDDNVCMAFA GLTADARIVI NRARVECQSH RLTVEDPVTV EYITRYIASL KQRYTQSNGR RPFGISALIV GFDFDGTPRL YQTDPSGTYH AWKANAIGRG AKSVREFLEK NYTDEAIETD DLTIKLVIKA LLEVVQSGGK NIELAVMRRD QSLKILNPEE IEKYVAEI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5688
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol