Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protachykinin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protachykinin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_003173.1
ID de gen (Entrez) 6863
Nombre Protachykinin-1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16055610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16075610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16065610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16085610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16095610
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16005620
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6758-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_003173.1
Protachykinin-1 Protein
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
6863
Research Use Only
TAC1
Recombinant Protein
E. coli
MKILVALAVF FLVSTQLFAE EIGANDDLNY WSDWYDSDQI KEELPEPFEH LLQRIARRPK PQQFFGLMGK RDADSSIEKQ VALLKALYGH GQISHKRHKT DSFVGLMGKR ALNSVAYERS AMQNYERRR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.