Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prostate stem cell antigen Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prostate stem cell antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8733-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056211
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Prostate stem cell antigen Protein
Research Use Only
PSCA
Recombinant Protein
Yeast
LLCYSCKAQV SNEDCLQVEN CTQLGEQCWT ARIRAVGLLT VISKGCSLNC VDDSQDYYVG KKNITCCDTD LCNAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol