Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proline-rich protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proline-rich protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_060774.2
ID de gen (Entrez) 55771
Nombre Proline-rich protein 11 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16001311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16021311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
16011311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16031311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16041311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16051311
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7874-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_060774.2
Proline-rich protein 11 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
55771
Research Use Only
PRR11
Recombinant Protein
E. coli
MPKFKQRRRK LKAKAERLFK KKEASHFQSK LITPPPPPPS PERVGISSID ISQSRSWLTS SWNFNFPNIR DAIKLWTNRV WSIYSWCQNC ITQSLEVLKD TIFPSRICHR ELYSVKQQFC ILESKLCKLQ EALKTISESS SCPSCGQTCH MSGKLTNVPA CVLITPGDSK AVLPPTLPQP ASHFPPPPPP PPLPPPPPPL APVLLRKPSL AKALQAGPLK KDGPMQITVK DLLTVKLKKT QSLDEKRKLI PSPKARNPLV TVSDLQHVTL KPNSKVLSTR VTNVLITPGK SQMDLRKLLR KVDVERSPGG TPLTNKENME TGTGLTPVMT QALRRKFQLA HPRSPTPTLP LSTSSFDEQN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.