Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proline-rich protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proline-rich protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7874-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16011311
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_060774.2
Proline-rich protein 11 Protein
Research Use Only
PRR11
Recombinant Protein
E. coli
MPKFKQRRRK LKAKAERLFK KKEASHFQSK LITPPPPPPS PERVGISSID ISQSRSWLTS SWNFNFPNIR DAIKLWTNRV WSIYSWCQNC ITQSLEVLKD TIFPSRICHR ELYSVKQQFC ILESKLCKLQ EALKTISESS SCPSCGQTCH MSGKLTNVPA CVLITPGDSK AVLPPTLPQP ASHFPPPPPP PPLPPPPPPL APVLLRKPSL AKALQAGPLK KDGPMQITVK DLLTVKLKKT QSLDEKRKLI PSPKARNPLV TVSDLQHVTL KPNSKVLSTR VTNVLITPGK SQMDLRKLLR KVDVERSPGG TPLTNKENME TGTGLTPVMT QALRRKFQLA HPRSPTPTLP LSTSSFDEQN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
55771
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol