Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proguanylin Protein
A cDNA sequence encoding the Proguanylin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
Nombre | Proguanylin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952679
|
enQuireBio™
QP13157-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932679
|
enQuireBio™
QP13157-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942679
|
enQuireBio™
QP13157-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Proguanylin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Proguanylin filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in deionized H20. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHAS VTVQDGNFSF SLESVKKLKD LQEPQEPRVG KLRNFAPIPG EPVVPILCSN PNFPEELKPL CKEPNAQEIL QRLEEIAEDP GTCEICAYAA CTGC | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |