Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_009148.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11235 |
Nombre | Programmed cell death protein 10 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072341
|
enQuireBio™
QP8043-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_009148.2 | |
Programmed cell death protein 10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11235 | |
Research Use Only | |
PDCD10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRMTMEEMKN EAETTSMVSM PLYAVMYPVF NELERVNLSA AQTLRAAFIK AEKENPGLTQ DIIMKILEKK SVEVNFTESL LRMAADDVEE YMIERPEPEF QDLNEKARAL KQILSKIPDE INDRVRFLQT IKDIASAIKE LLDTVNNVFK KYQYQNRRAL EHQKKEFVKY SKSFSDTLKT YFKDGKAINV FVSANRLIHQ TNLILQTFKT VA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |