Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8043-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16052341
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_009148.2
Programmed cell death protein 10 Protein
Research Use Only
PDCD10
Recombinant Protein
E. coli
MRMTMEEMKN EAETTSMVSM PLYAVMYPVF NELERVNLSA AQTLRAAFIK AEKENPGLTQ DIIMKILEKK SVEVNFTESL LRMAADDVEE YMIERPEPEF QDLNEKARAL KQILSKIPDE INDRVRFLQT IKDIASAIKE LLDTVNNVFK KYQYQNRRAL EHQKKEFVKY SKSFSDTLKT YFKDGKAINV FVSANRLIHQ TNLILQTFKT VA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11235
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol