Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8484-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16094871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001254485.1
Programmed cell death protein 1
Research Use Only
ALG2
Recombinant Protein
E. coli
MAAYSYRPGP GAGPGPAAGA ALPDQSFLWN VFQRVDKDRS GVISDTELQQ ALSNGTWTPF NPVTVRSIIS MFDRENKAGV NFSEFTGVWK YITDWQNVFR TYDRDNSGMI DKNELKQALS GFGYRLSDQF HDILIRKFDR QGRGQIAFDD FIQGCIVLQR LTDIFRRYDT DQDGWIQVSY EQYLSMVFSI V
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10016
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol