Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_004699.1
ID de gen (Entrez) 9141
Nombre Programmed cell death protein 1
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16023570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-100UG
100 μg
530.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16043570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16033570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16053570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16063570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16073570
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP6475-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_004699.1
Programmed cell death protein 1
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
9141
Research Use Only
PDCD5
Recombinant Protein
E. coli
ADEELEALRR QRLAELQAKH GDPGDAAQQE AKHREAEMRN SILAQVLDQS ARARLSNLAL VKPEKTKAVE NYLIQMARYG QLSEKVSEQG LIEILKKVSQ QTEKTTTVKF NRRKVMDSDE DDDY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.