Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Programmed cell death protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Programmed cell death protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6475-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073570
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_004699.1
Programmed cell death protein 1
Research Use Only
PDCD5
Recombinant Protein
E. coli
ADEELEALRR QRLAELQAKH GDPGDAAQQE AKHREAEMRN SILAQVLDQS ARARLSNLAL VKPEKTKAVE NYLIQMARYG QLSEKVSEQG LIEILKKVSQ QTEKTTTVKF NRRKVMDSDE DDDY
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9141
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol