Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROC Protein
A cDNA sequence encoding the PROC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 5624 |
---|---|
Nombre | PROC Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | PROC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972659
|
enQuireBio™
QP13151-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962659
|
enQuireBio™
QP13151-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15952659
|
enQuireBio™
QP13151-100UG |
100 μg |
1665.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
5624 | |
Research Use Only | |
PROC | |
Human | |
His | |
PROC protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol. |
PROC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MWQLTSLLLFVATWGISGTPAPLDSVFSSSERAHQVLRIRKRANSFLEELRHSSLERE CIEEICDFEEAKEIFQNVDDTLAFWSKHVDGDQCLVLPLEHPCASLCCGHGTCIDGIG SFSCDCRSGWEGRFCQREVSFLNCSLDNGGCTHYCLEEVGWRRCSCAPGYKLGD DLLQCHPAVKFPCGRPWKRMEKKRSHLKRDTEDQEDQVDPRLIDGKMTRRGDSPW QVVLLDSKKKLACGAVLIHPSWVLTAAHCMDESKKLLVRLGEYDLRRWEKWELDLDIK EVFVHPNYSKSTTDNDIALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGW GYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACE GDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAP QKSWAPEFHHHHHHHHThe first 32 amino acids are predicted as signal peptide | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |