Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Probable dimethyladenosine transferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable dimethyladenosine transferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8253-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16053581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001335005.1
Probable dimethyladenosine transferase Protein
Research Use Only
DIMT1
Recombinant Protein
E. coli
MPKVKSGAIG RRRGRQEQRR ELKSAGGLMF NTGIGQHILK NPLIINSIID KAALRPTDVV LEVGPGTGNM TVKLLEKAKK VVACELDPRL VAELHKRVQG TPVASKLQVL VGDVLKTDLP FFDTCVANLP YQISSPFVFK LLLHRPFFRC AILMFQREFA LRLVAKPGDK LYCRLSINTQ LLARVDHLMK VGKNNFRPPP KVESSVVRIE PKNPPPPINF QEWDGLVRIT FVRKNKTLSA AFKSSAVQQL LEKNYRIHCS VHNIIIPEDF SIADKIQQIL TSTGFSDKRA RSMDIDDFIR LLHGFNAEGI HFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27292
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol