missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP5922-ec-50ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15908709

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_055129.2
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX58 Protein
Research Use Only
DDX58
Recombinant Protein
E. coli
MTTEQRRSLQ AFQDYIRKTL DPTYILSYMA PWFREEEVQY IQAEKNNKGP MEAATLFLKF LLELQEEGWF RGFLDALDHA GYSGLYEAIE SWDFKKIEKL EEYRLLLKRL QPEFKTRIIP TDIISDLSEC LINQECEEIL QICSTKGMMA GAEKLVECLL RSDKENWPKT LKLALEKERN KFSELWIVEK GIKDVETEDL EDKMETSDIQ IFYQEDPECQ NLSENSCPPS EVSDTNLYSP FKPRNYQLEL ALPAMKGKNT IICAPTGCGK TFVSLLICEH HLKKFPQGQK GKVVFFANQI PVYEQQKSVF SKYFERHGYR VTGISGATAE NVPVEQIVEN NDIIILTPQI LVNNLKKGTI PSLSIFTLMI FDECHNTSKQ HPYNMIMFNY LDQKLGGSSG PLPQVIGLTA SVGVGDAKNT DEALDYICKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
23586
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales