Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKRA Protein
A cDNA sequence encoding the PRKRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre PRKRA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13146-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15902649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13146-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15912649
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13146-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
PRKRA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRKRA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSRHR AEAPPLERED SGTFSLGKMI TAKPGKTPIQ VLHEYGMKTK NIPVYECERS DVQIHVPTFT FRVTVGDITC TGEGTSKKLA KHRAAEAAIN ILKANASICF AVPDPLMPDP SKQPKNQLNP IGSLQELAIH HGWRLPEYTL SQEGGPAHKR EYTTICRLES FMETGKGASK KQAKRNAAEK FLAKFSNISP ENHISLTNVV GHSLGCTWHS LRNSPGEKIN LLKRSLLSIP NTDYIQLLSE IAKEQGFNIT YLDIDELSAN GQYQCLAELS TSPITVCHGS GISCGNAQSD AAHNALQYLK IIAERK
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.