missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRKACA Protein

A cDNA sequence encoding the PRKACA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 3270.00€

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 5566
Nombre PRKACA Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen PRKACA
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15902629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13140-1UG
1 μg
137.00€
1 microgramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15912629
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13140-5UG
5 μg
212.00€
5 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15992619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13140-100UG
100 μg
3270.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

5566
Research Use Only
PRKACA
Human
Untagged
PKA catalytic subunit a is supplied in a buffer containing 20mM MOPS pH 7, 150mM NaCl, 1mM DTT, 1mM EDTA and 50% Glycerin.
PRKACA Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGNAAAAKKG SEQESVKEFL AKAKEDFLKK WESPAQNTAH LDQFERIKTL GTGSFGRVML VKHKETGNHY AMKILDKQKV VKLKQIEHTL NEKRILQAVN FPFLVKLEFS FKDNSNLYMV MEYVPGGEMF SHLRRIGRFS EPHARFYAAQ IVLTFEYLHS LDLIYRDLKP ENLLIDQQGY IQVTDFGFAK RVKGRTWTLC GTPEYLAPEI ILSKGYNKAV DWWALGVLIY EMAAGYPPFF ADQPIQIYEK IVSGKVRFPS HFSSDLKDLL RNLLQVDLTK RFGNLKNGVN DIKNHKWFAT TDWIAIYQRK VEAPFIPKFK GPGDTSNFDD YEEEEIRVSI NEKCGKEFSE F
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications