Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | PRKAA1 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952619
|
enQuireBio™
QP13138-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942619
|
enQuireBio™
QP13138-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932619
|
enQuireBio™
QP13138-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
PRKAA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKAA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRRLSSW RKMATAEKQK HDGRVKIGHY ILGDTLGVGT FGKVKVGKHE LTGHKVAVKI LNRQKIRSLD VVGKIRREIQ NLKLFRHPHI IKLYQVISTP SDIFMVMEYV SGGELFDYIC KNGRLDEKES RRLFQQILSG VDYCHRHMVV HRDLKPENVL LDAHMNAKIA DFGLSNMMSD GEFLRTSCGS PNYAAPEVIS GRLYAGPEVD IWSSGVILYA LLCGTLPFDD DHVPTLFKKI CDGIFYTPQY LNPSVISLLK HMLQVDPMKR ATIKDIREHE WF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |