missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRH1 Protein

A cDNA sequence encoding the PRH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 7875.00€

Especificaciones

Nombre PRH1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15922619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13137-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15902619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13137-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15912619
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13137-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

PRH1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PRH1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDLNEDV SQEDVPLVIS DGGDSEQFLD EERQGPPLGG QQSQPSAGDG NQDDGPQQGP PQQGGQQQQG PPPPQGKPQG PPQQGGHPPP PQGRPQGPPQ QGGHPRPPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications