Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pre-mRNA-splicing factor SPF27 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pre-mRNA-splicing factor SPF27, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5706-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917159
  • 183.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_005863.1
Pre-mRNA-splicing factor SPF27 Protein
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
10286
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
BCAS2
Recombinant Protein
E. coli
AGTGLVAGEV VVDALPYFDQ GYEAPGVREA AAALVEEETR RYRPTKNYLS YLTAPDYSAF ETDIMRNEFE RLAARQPIEL LSMKRYELPA PSSGQKNDIT AWQECVNNSM AQLEHQAVRI ENLELMSQHG CNAWKVYNEN LVHMIEHAQK ELQKLRKHIQ DLNWQRKNMQ LTAGSKLREM ESNWVSLVSK NYEIERTIVQ LENEIYQIKQ QHGEANKENI RQDF
Videos